Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-751 Medium Duty Slidbestandige Handsker, INTERCEPT™ Teknologi
Artikelnummer. 16099661 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16099661 10 12 par
16059661 6 12 par
16069661 7 12 par
16079661 8 12 par
16089661 9 12 par
16009671 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16099661 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11751100
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Level C skærebeskyttelseshandsker giver øget slidstyrke for længerevarende slid.
  • AFLYTNING Technology™ for et højt niveau af skærebeskyttelse
  • Høj holdbarhed PU-belægning, øgede niveauer af slidstyrke
  • Snavsmaskeringsdesign giver mulighed for udvidet produktanvendelse
  • I overensstemmelse med standarderne EN420 (Generelle krav) og EN388 (Mekaniske farer)
  • Fås også i leverandørpakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Glasfiber, Nylon, Spandex, Polyurethan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard EN 388:4X43C
Til brug med (applikation) Generel vedligeholdelse, hardware montage, bearbejdning, stempling, skæring, råvarehåndtering
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale HPPE, glasfiber, Nylon , Spandex
Model- 11751100
Mængde 12 par/taske, 12 poser/Cs.
Serie HyFlex™ 11-751
Længde (engelsk) 8,8 tommer
Længde (metrisk) 22.4 cm