Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-751 Medium Duty Slidbestandige Handsker, INTERCEPT™ Teknologi
Artikelnummer. 16069661 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16069661 7 12 par
16059661 6 12 par
16079661 8 12 par
16089661 9 12 par
16099661 10 12 par
16009671 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16069661 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11751070
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Level C skærebeskyttelseshandsker giver øget slidstyrke for længerevarende slid.
  • AFLYTNING Technology™ for et højt niveau af skærebeskyttelse
  • Høj holdbarhed PU-belægning, øgede niveauer af slidstyrke
  • Snavsmaskeringsdesign giver mulighed for udvidet produktanvendelse
  • I overensstemmelse med standarderne EN420 (Generelle krav) og EN388 (Mekaniske farer)
  • Fås også i leverandørpakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Glasfiber, Nylon, Spandex, Polyurethan
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard EN 388:4X43C
Til brug med (applikation) Generel vedligeholdelse, hardware montage, bearbejdning, stempling, skæring, råvarehåndtering
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale HPPE, glasfiber, Nylon , Spandex
Model- 11751070
Mængde 12 par/taske, 12 poser/Cs.
Serie HyFlex™ 11-751
Længde (engelsk) 8,8 tommer
Længde (metrisk) 22.4 cm