Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-751 Medium Duty Slidbestandige Handsker, INTERCEPT™ Teknologi
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16059661 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16059661
Brand: Ansell 11751060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Level C skærebeskyttelseshandsker giver øget slidstyrke for længerevarende slid.
  • AFLYTNING Technology™ for et højt niveau af skærebeskyttelse
  • Høj holdbarhed PU-belægning, øgede niveauer af slidstyrke
  • Snavsmaskeringsdesign giver mulighed for udvidet produktanvendelse
  • I overensstemmelse med standarderne EN420 (Generelle krav) og EN388 (Mekaniske farer)
  • Fås også i leverandørpakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Konstruktion Knit
Belægningsmateriale Polyurethane
Farve Black
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex, Polyurethane
Produkttype Cut-resistant Gloves
Størrelse 6
EN388 Standard EN 388:4X43C
Til brug med (applikation) General maintenance, hardware assembly, machining, stamping, cutting, raw material handling
Handske manchet stil Knit
Liner materiale HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex
Model- 11751060
Mængde 12 Pairs/Bag, 12 Bags/Cs.
Serie HyFlex™ 11-751
Længde (engelsk) 8.8 in.
Længde (metrisk) 22.4 cm