Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethanbelagte forlængede manchethandsker med Intercept™ Teknologi
Artikelnummer. 16669093 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16669093 11 -
16619093 6 -
16629093 7 -
16639093 8 12 par
16649093 9 12 par
16659093 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16669093 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11739110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2680.40 DKK
    1691.76 DKK / 12 par
    Spare 988.64 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-03-2027
Handsker kombinerer komfort og fingerfærdighed med Intercept™ Teknologi til at give et højt niveau af skæremodstand. Polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre og let olierede omgivelser.
  • En kombination af komfort, sikker håndtering og skæremodstand
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Ideel til sikker brug ved styring og håndtering/montering, der involverer kontakt med skarpe stykker
  • Designet til brug i tørre såvel som let olierede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand Niveau D
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 11
EN388 Standard 4X43D
Til brug med (applikation) Montering, håndtering af metaldele og sprøjtestøbning
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-739
Garnmåler 13