Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethanbelagte forlængede manchethandsker med Intercept™ Teknologi
Artikelnummer. 16659093 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16659093
Brand: Ansell 11739100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker kombinerer komfort og fingerfærdighed med Intercept™ Teknologi til at give et højt niveau af skæremodstand. Polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre og let olierede omgivelser.
  • En kombination af komfort, sikker håndtering og skæremodstand
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Ideel til sikker brug ved styring og håndtering/montering, der involverer kontakt med skarpe stykker
  • Designet til brug i tørre såvel som let olierede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand Level D
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 4X43D
Til brug med (applikation) Montering, håndtering af metaldele og sprøjtestøbning
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-739
Garnmåler 13