Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethanbelagte forlængede manchethandsker med Intercept™ Teknologi
Handsker kombinerer komfort og fingerfærdighed med Intercept™ Teknologi til at give et højt niveau af skæremodstand. Polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre og let olierede omgivelser.
Brand:  Ansell 11739090
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16649093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 DKK
    1650.49 DKK / 12 par
    Spare 829.51 DKK
    33% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • En kombination af komfort, sikker håndtering og skæremodstand
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Ideel til sikker brug ved styring og håndtering/montering, der involverer kontakt med skarpe stykker
  • Designet til brug i tørre såvel som let olierede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009
Grå
Nej
Skærbestandige handsker
4X43D
Strikke
13
Polyurethan
Bestemt
Opsnappe teknologigarn
9
Montering, håndtering af metaldele og sprøjtestøbning
11-739
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethanbelagte forlængede manchethandsker med Intercept™ Teknologi > 9