Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethanbelagte forlængede manchethandsker med Intercept™ Teknologi
Artikelnummer. 16639093 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16639093
Brand: Ansell 11739080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Handsker kombinerer komfort og fingerfærdighed med Intercept™ Teknologi til at give et højt niveau af skæremodstand. Polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre og let olierede omgivelser.
  • En kombination af komfort, sikker håndtering og skæremodstand
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Ideel til sikker brug ved styring og håndtering/montering, der involverer kontakt med skarpe stykker
  • Designet til brug i tørre såvel som let olierede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand Level D
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 4X43D
Til brug med (applikation) Montering, håndtering af metaldele og sprøjtestøbning
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-739
Garnmåler 13