Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Skærefaste handsker med målrettet forstærkning
Artikelnummer. 16099651 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16099651 6 12 par
16009661 7 12 par
16019661 8 12 par
16029661 9 12 par
16039661 10 12 par
16049661 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16099651 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11738060
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fortix™ Teknologi øger beskyttelsen med ekstra holdbarhed i tommelfingerens skridt og forlænger handskens levetid.
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Fortix™ Teknologi forlænger produktets levetid
  • Øget beskyttelse i tommelfingerens skridt
  • Vandbaseret polyurethan øger komfort og fingerfærdighed
  • Oeko-Tek™ 100 certificeret
  • Opløsningsmiddelfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4X42C
Til brug med (applikation) Automotive montage, maskineri, udstyrsdrift og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-738
Garnmåler 13