Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Skærefaste handsker med målrettet forstærkning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16039661 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 16039661
Brand: Ansell 11738100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fortix™ Teknologi øger beskyttelsen med ekstra holdbarhed i tommelfingerens skridt og forlænger handskens levetid.
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Fortix™ Teknologi forlænger produktets levetid
  • Øget beskyttelse i tommelfingerens skridt
  • Vandbaseret polyurethan øger komfort og fingerfærdighed
  • Oeko-Tek™ 100 certificeret
  • Opløsningsmiddelfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 4X42C
Til brug med (applikation) Automotive montage, maskineri, udstyrsdrift og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-738
Garnmåler 13