Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Skærefaste handsker med målrettet forstærkning
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- Fortix™ Teknologi forlænger produktets levetid
- Øget beskyttelse i tommelfingerens skridt
- Vandbaseret polyurethan øger komfort og fingerfærdighed
- Oeko-Tek™ 100 certificeret
- Opløsningsmiddelfri
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A4 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 8 |
| Vis mere |