Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethan-coatede handsker med Intercept™ Teknologi
Artikelnummer. 16659083 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16659083 6
16669083 7
16679083 8
16689083 9
16699083 10
16609093 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16659083 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11730060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Handsker kombinerer komfort og fingerfærdighed med Intercept™ Teknologi til at give et højt niveau af skæremodstand. Polyurethanbelægning forbedrer grebet i tørre og let olierede omgivelser.
  • En kombination af komfort, sikker håndtering og skæremodstand
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Ideel til sikker brug ved styring og håndtering/montering, der involverer kontakt med skarpe stykker
  • Designet til brug i tørre såvel som let olierede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A5
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Skære- og slidstærk handske
Størrelse 6
EN388 Standard 4X43D
Til brug med (applikation) Metalarbejde, delesamling og pressesprøjtestøbning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Foring Foret
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie 11-730
Tommelfinger stil Vinge
Garnmåler 13