Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethan-coatede handsker med Intercept™ Teknologi
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- En kombination af komfort, sikker håndtering og skæremodstand
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- Ideel til sikker brug ved styring og håndtering/montering, der involverer kontakt med skarpe stykker
- Designet til brug i tørre såvel som let olierede miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A5 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Skære- og slidstærk handske |
| Størrelse | 11 |
| Vis mere |