Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyurethanbelagt skærefast Lycra™ Handsker
Artikelnummer. 16689073 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16689073 11 -
16639073 6 12 par
16649073 7 -
16659073 8 -
16669073 9 -
16679073 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16689073 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11725110
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Handsker kombinerer komfort og fingerfærdighed med en høj grad af skæremodstand til applikationer, der involverer skarpe genstande.
  • En balance mellem komfort, fingerfærdighed og sikker håndtering
  • Højt niveau af skæremodstand til sikker brug i applikationer, der involverer kontakt med skarpe stykker
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Lycra ™ i foringen/belægningen giver øget fingerfærdighed og pasform
  • Designet til brug i tørre, såvel som let olierede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 11
EN388 Standard 4342B
Til brug med (applikation) Bilmontering, konstruktion, vedligeholdelse og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-725
Garnmåler 15