Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyurethanbelagt skærefast Lycra™ Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- En balance mellem komfort, fingerfærdighed og sikker håndtering
- Højt niveau af skæremodstand til sikker brug i applikationer, der involverer kontakt med skarpe stykker
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- Lycra ™ i foringen/belægningen giver øget fingerfærdighed og pasform
- Designet til brug i tørre, såvel som let olierede miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hvid |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A3 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 10 |
| EN388 Standard | 4342B |
| Vis mere |