Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyurethanbelagt skærefast Lycra™ Handsker
Artikelnummer. 16639073 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16639073 6 12 par
16649073 7 -
16659073 8 -
16669073 9 -
16679073 10 -
16689073 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16639073 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11725060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00 DKK
    1161.20 DKK / 12 par
    Spare 683.80 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Handsker kombinerer komfort og fingerfærdighed med en høj grad af skæremodstand til applikationer, der involverer skarpe genstande.
  • En balance mellem komfort, fingerfærdighed og sikker håndtering
  • Højt niveau af skæremodstand til sikker brug i applikationer, der involverer kontakt med skarpe stykker
  • Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
  • Lycra ™ i foringen/belægningen giver øget fingerfærdighed og pasform
  • Designet til brug i tørre, såvel som let olierede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Opsnappe teknologigarn
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
EN388 Standard 4342B
Til brug med (applikation) Bilmontering, konstruktion, vedligeholdelse og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-725
Garnmåler 15