Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-724 lette, 13 Gauge Cut Protection Handsker, INTERCEPT™ Teknologi
Artikelnummer. 16099641 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16099641 9 12 par
16079641 7 12 par
16089641 8 12 par
16009651 10 12 par
16019651 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16099641 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11724090
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Letvægtshandsker giver fleksibilitet og pasform med optimal skærebeskyttelse. Håndfladedyppet belægning giver forbedret greb i lette oliemiljøer for sikker håndtering og forlænget handskelevetid.
  • Letvægtshandsker, der er nemme at have på under lange arbejdstider
  • Liner funktioner optimeret Lycra™ indhold for kølende effekt på huden
  • Silikonefri polyurethan (PU) håndfladebelægning giver forbedret greb i lette oliemiljøer for sikker håndtering
  • Grå belægning skjuler snavs i miljøer med snavseksponering
  • DA Skæreniveau 3 (ANSI Niveau 2)
  • EN Slidniveau 4 (ANSI Niveau 6)
  • Fås i størrelserne 6 til 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå, Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Spandex, Polyethylen
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 9
EN388 Standard EN 388:4342B, EN 388:4342
Til brug med (applikation) Samling af metaldele og komponenter, letmetalpresser, vedligeholdelse, plastindsprøjtning og -støbning, primær montage
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Liner materiale HPPE, Spandex
Foring Foret
Model- 11-724 9 163833
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie HyFlex™ 11-724
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 8,4 tommer
Længde (metrisk) 20.8 cm