Få mere at vide
Ansell HyFlex 11-645 Mekaniske beskyttelseshandsker - størrelse 5
Produkttype:
Skære- og slidstærk handske
Beskrivelse
- Forstærket forsvar: HyFlex™ 11-645 beskyttelseshandsker løftestang INTERCEPT™ Cut Resistance Technology til at levere 2x større skæremodstand
- Forhøjet komfort: Disse skærebestandige handsker giver overlegen pasform og følelse, samtidig med at de tilbyder mere kraftfuld EN ISO CUT D& ANSI/ISEA 105-2024 CUT A4 beskyttelse
- Forbedret holdbarhed: På grund af deres hudvenlige PU-belægning giver disse håndbeskyttelseshandsker enestående holdbarhed til tørre og let olierede anvendelser
- Tilføjet funktion: Derudover disse HyFlex™ Handsker giver brugeren mulighed for at bruge flere touchscreen-enheder uden at skulle tage handskerne af
- Reduceret forureningsrisiko: Da disse industrihandsker er silikonefri, forhindrer de overførsel af forurenende stoffer til metal før maling
- Garanteret hudvenlighed: HyFlex™ 11-645 polyurethan handsker besidder også Dermatest™ og Oekotex certificering
Fremstillet i et anlæg
- Certificeret af Intertek til omdirigering> 99 % af affaldet fra lossepladsen
- Med akkrediteret miljøledelsessystem
Emballage
- Plastfri
- Genanvendelig
- Fragtkasse indeholder min. 80% genbrugsmateriale
- Primær emballage redesignet til at indeholde 70 % mindre materiale sammenlignet med tidligere emballage
- Papirbånd lavet af ansvarligt indkøbt råmateriale
- Transportkassestørrelser optimeret til effektiv forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Ecovadis-mærke, CE-nummer, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 +A1:2018, OEKO-TEX™ Hohenstein, Dermatologisk testet, kategori II |
| Belagt område | Palm belagt |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Polyurethan (DMF) |
| Farve | Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A4 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Polyurethan |
| Produkttype | Skære- og slidstærk handske |
| Vis mere |