Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series sort og grøn/blå polyurethan letvægtshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- 18-gauge strikketeknologi gør, at denne handske er ultratynd, men alligevel hård
- Ideel til arbejdere, der har brug for et højere niveau af pasform, berøring og præcision
- Ideel til applikationer, hvor der bruges bomuldshandsker eller slet ingen handsker på trods af risikoen for skrammer, vabler og mindre skader.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Polyurethan |
| Certificeringer/compliance | CE-mærke, EN 388: 3121 |
| Manchet materiale | Polyurethan |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Blue |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Letvægtshandsker |
| Vis mere |