Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series sort og grøn/blå polyurethan letvægtshandsker
Artikelnummer. 12670722 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12670722
Brand: Ansell™ 11616060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til en bred vifte af letvægtsapplikationer i tørre eller let olierede miljøer. Tilbyder enestående komfort, pasform og følsomhed for den mest delikate håndtering.
  • 18-gauge strikketeknologi gør, at denne handske er ultratynd, men alligevel hård
  • Ideel til arbejdere, der har brug for et højere niveau af pasform, berøring og præcision
  • Ideel til applikationer, hvor der bruges bomuldshandsker eller slet ingen handsker på trods af risikoen for skrammer, vabler og mindre skader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388: 3121
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blue
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Materiale Nylon, Polyurethane
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 6
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Serie 11-616