Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-616 Series sort og grøn/blå polyurethan letvægtshandsker
Artikelnummer. 12650722 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12650722
Brand: Ansell™ 11616100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til en bred vifte af letvægtsapplikationer i tørre eller let olierede miljøer. Tilbyder enestående komfort, pasform og følsomhed for den mest delikate håndtering.
  • 18-gauge strikketeknologi gør, at denne handske er ultratynd, men alligevel hård
  • Ideel til arbejdere, der har brug for et højere niveau af pasform, berøring og præcision
  • Ideel til applikationer, hvor der bruges bomuldshandsker eller slet ingen handsker på trods af risikoen for skrammer, vabler og mindre skader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance CE-mærke, EN 388: 3121
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blue
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Serie 11-616