Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ Specielle industrielle handsker
Artikelnummer. p-8005293 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12650712
Brand: Ansell™ 11601100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til lette og delikate applikationer i tørre miljøer, der kræver maksimale niveauer af fingerfærdighed.
  • Til samling af små stykker såsom små lejer, samlinger og fjedre
  • Nylon liner
  • Strikket konstruktion
  • Polyurethan belægning
  • Palmebelagt finish
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI III, EN 388 : 3121, ANSI , CE-mærke
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Gray
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Præcisions-, skærebestandige, olieafvisende og specialprodukter
Serie 11-601