Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ Specielle industrielle handsker
Artikelnummer. 12690712 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12690712
Brand: Ansell™ 11601090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til lette og delikate applikationer i tørre miljøer, der kræver maksimale niveauer af fingerfærdighed.
  • Til samling af små stykker såsom små lejer, samlinger og fjedre
  • Nylon liner
  • Strikket konstruktion
  • Polyurethan belægning
  • Palmebelagt finish
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethan
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI III, EN 388 : 3121, ANSI , CE-mærke
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Black
Udvendig finish No Texture
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Letvægtshandsker
Størrelse 9
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Foring Nylon
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Præcisions-, skærebestandige, olieafvisende og specialprodukter
Serie 11-601