Learn More
Beskrivning
- For assembly of small pieces such as small bearings, joints and springs
- Nylon liner
- Knitted construction
- Polyurethane coating
- Palm-coated finish
- Knitwrist cuff
Specifikationer
Specifikationer
| Back Material | Polyurethane |
| Certifications/Compliance | Standards CATEGORY III, EN 388 : 3121, ANSI, CE Mark |
| Cuff Material | Polyurethane |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | Black |
| Exterior Finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Product Type | Lightweight Gloves |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?