Description
- Designet til lette og delikate applikationer i tørre omgivelser
- Bare-hændet fingerfærdighed med beskyttelse til lette opgaver
- Polyurethanbelægning på håndfladen øger den taktile følsomhed
- Hvid farve er ideel til rene applikationer
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hvid |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 10 |
| Show More |