Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-600W Hvid Nylon Handsker med polyurethanbelægning
Artikelnummer. 12630712 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12630712
Brand: Ansell 11600080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyurethanbelægning på håndfladen forbedrer den taktile følsomhed, mens den hvide farvepalet er nyttig til rene applikationer.
  • Designet til lette og delikate applikationer i tørre omgivelser
  • Bare-hændet fingerfærdighed med beskyttelse til lette opgaver
  • Polyurethanbelægning på håndfladen øger den taktile følsomhed
  • Hvid farve er ideel til rene applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish No Texture
Hånd Bestemt
Latex fri Yes
Materiale Nylon
Produkttype Dip-coated handsker
Størrelse 8
Til brug med (applikation) Biler, maskiner/udstyr og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-600W
Garnmåler 15