Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-600W Hvid Nylon Handsker med polyurethanbelægning
Artikelnummer. 12620712 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12620712 7 12 par
12610712 6 12 par
12690702 10 12 par
12600712 11 12 par
12640712 9 12 par
12630712 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12620712 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11600070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.80 DKK
    278.65 DKK / 12 par
    Spare 162.15 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Polyurethanbelægning på håndfladen forbedrer den taktile følsomhed, mens den hvide farvepalet er nyttig til rene applikationer.
  • Designet til lette og delikate applikationer i tørre omgivelser
  • Bare-hændet fingerfærdighed med beskyttelse til lette opgaver
  • Polyurethanbelægning på håndfladen øger den taktile følsomhed
  • Hvid farve er ideel til rene applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) Ecovadis-mærke, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, CE-nummer, ANSI ABR 3, ANSI Udskæring A1, Kategori II, REACH-kompatibel
Kloreret Nej
Belagt område Palm belagt
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Polyurethan
Produkttype Polyurethan handsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon
Længde (engelsk) 225 til 285 cm
Længde (engelsk) manchet 7,87 til 10,23 cm
Længde (metrisk) 200 til 260 mm
Længde (metrisk) manchet 7,87 til 10,23 cm