Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-600W Hvid Nylon Handsker med polyurethanbelægning
Artikelnummer. 12610712 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12610712 6 12 par
12620712 7 12 par
12690702 10 12 par
12600712 11 12 par
12640712 9 12 par
12630712 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12610712 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11600060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.80 DKK
    278.65 DKK / 12 par
    Spare 162.15 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Polyurethanbelægning på håndfladen forbedrer den taktile følsomhed, mens den hvide farvepalet er nyttig til rene applikationer.
  • Designet til lette og delikate applikationer i tørre omgivelser
  • Bare-hændet fingerfærdighed med beskyttelse til lette opgaver
  • Polyurethanbelægning på håndfladen øger den taktile følsomhed
  • Hvid farve er ideel til rene applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Manchet materiale Polyurethan
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Ingen tekstur
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 6
Til brug med (applikation) Biler, maskiner/udstyr og metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Serie 11-600W
Garnmåler 15