Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-600W Hvid Nylon Handsker med polyurethanbelægning
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Designet til lette og delikate applikationer i tørre omgivelser
- Bare-hændet fingerfærdighed med beskyttelse til lette opgaver
- Polyurethanbelægning på håndfladen øger den taktile følsomhed
- Hvid farve er ideel til rene applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Manchet materiale | Polyurethan |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Hvid |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nylon |
| Produkttype | Light-duty Mechanical Protection Gloves |
| Vis mere |