Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-584 Sikkerhedshandsker med skærebestandighed
Artikelnummer. 18972090
Skift visning
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
18972090 12
18902090 5
18912090 6
18922090 7
18932090 8
18942090 9
18952090 10
18962090 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18972090 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11584120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22335.00 DKK
    2121.56 DKK / 12 par
    Spare 20213.44 DKK
    90% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Øger præcision og produktivitet med sekundær hudkomfort i en ANSI A6/ISO F-klassificeret handske
  • AEROFIT™ Belægning: op til 30% fortynder* for exceptionel taktilitet og kontrol
  • Åndbar 21-gauge liner: leverer premium komfort i præcisionshåndtering
  • Produktivitetsfremmende design: muliggør hurtigere og mere præcist arbejde.
  • Second-Skin Design: Udviklet med AEROFIT™ Precision Comfort Technology, en innovativ, fleksibel skumnitrilbelægning, der giver forbedret taktilitet, følsomhed og en mere behagelig, åndbar handskefornemmelse.
  • Premium komfort: Klart foretrukken til præcisionshåndtering og brug hele dagen*.
  • Dokumenteret produktivitet: Brugere, der bærer HyFlex sikkerhedshandsker med AEROFIT™ teknologi, udførte præcisionsopgaver hurtigere end brugte tilsvarende handsker på markedet*.
  • Avanceret snitbeskyttelse: Næste generations INTERCEPT™ forstærket HPPE-garn giver pålidelig ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN F ISO skæremodstand for sikkerhed ved håndtering af skarpe dele.
  • Forbedret overholdelse: Certificeret hudvenlig og touchskærmskompatibel for at reducere fjernelse af handsker under vagter.
*Sammenlignet med standardhandske Ansell med samme beskyttelsesniveau
*Baseret på en undersøgelse blandt 52 handskebrugere, der sammenligner Ansell handsker med konkurrencehandsker på markedet (maj 2025); test udført med HyFlex 11-574 handsker. Resultaterne kan variere mellem andre handsker i serien.
Brug ikke mod kemikalier; handsken er ikke væsketæt. Brug ikke mod flammer eller temperaturer - 25 °C eller +100 °C; Brug ikke til tunge mekaniske formål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/ISEA 105-2024 ABR Niveau 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016 +A1:2018,OEKO-TEX™ Centexbel
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Skumnitril
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A6
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Nylon, Spandex, Polyester, HPPE, Wolfram, Naturgummi, Skum Nitril
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 12
EN388 Standard EN388:3X32F
Til brug med (applikation) Håndtering af metalplader og paneler
Køn Unisex
Handske manchet farve Grå
Handske manchet stil Strikhåndled
Greb design Ru
Foring Strikfor
Emballagetype Taske
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Niveau 3
Mængde 12 par/bånd, 12 bånd/karton
Serie Hyflex 11-584 Aerofit-teknologi
Tommelfinger stil Forstærket
Garnmåler 21
Længde (engelsk) 10,82 tommer
Længde (metrisk) 275 mm