Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-561 Skærebeskyttelseshandsker, palmebelagte
Artikelnummer. 17870661
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Handske manchet farve:
Blå
Brun
Green
Gul
Lilla
Rød
Sort
White
Artikelnummer. 17870661
Brand: Ansell 11561120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Industrielle handsker er ideelle til når der er behov for høj skære-, punkterings- og slidstyrke under tørre til let olierede arbejdsforhold. Den tynde, lette belægning bruger FORTIX teknologi, som giver ekstra holdbarhed og en pasform, der er behagelig og åndbar.
  • De INTERCEPT™ garn giver høj skærebeskyttelse, samtidig med at det giver fingerfærdighed og komfort
  • Håndfladebelægningsdesignet forbedrer grebet, forlænger handskens levetid under slibende forhold og tillader hånden at ånde
  • Handsken er silikonefri, hvilket forhindrer overførsel af silikone forurenende stoffer til metaldele før maling
  • De Oeko-Tex certificering garanterer, at handsken ikke indeholder skadelige stoffer som DMF eller andre kemikalier
  • Glasfiberfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Konstruktion Knit
Belægningsmateriale Nitrile
Farve Blue, Gray
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitrile
Produkttype Cut-resistant Gloves
Størrelse 12
EN388 Standard EN 388:4X42C
Handske manchet farve Green
Handske manchet stil Knit
Liner materiale Nylon, HPPE, Basalt, Polyester, Spandex
Model- 11561120
Punkteringsvurdering ASTM F2878 LEVEL 4
Serie HyFlex™ 11-561
Tommelfinger stil Keystone
Længde (engelsk) 8.2 in.
Længde (metrisk) 21 cm