Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-561 Skærebeskyttelseshandsker, palmebelagte
Artikelnummer. 17840661
Skift visning
Størrelse:
5
6
7
8
9
10
11
12
Handske manchet farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Hvid
Lilla
Rød
Sort
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Handske manchet farve
17840661 9 Brun
17800661 5 Hvid
17810661 6 Lilla
17820661 7 Rød
17830661 8 Gul
17850661 10 Sort
17860661 11 Blå
17870661 12 Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17840661 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11561090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1978.30 DKK
    1247.92 DKK / 12 par
    Spare 730.38 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Industrielle handsker er ideelle til når der er behov for høj skære-, punkterings- og slidstyrke under tørre til let olierede arbejdsforhold. Den tynde, lette belægning bruger FORTIX teknologi, som giver ekstra holdbarhed og en pasform, der er behagelig og åndbar.
  • De INTERCEPT™ garn giver høj skærebeskyttelse, samtidig med at det giver fingerfærdighed og komfort
  • Håndfladebelægningsdesignet forbedrer grebet, forlænger handskens levetid under slibende forhold og tillader hånden at ånde
  • Handsken er silikonefri, hvilket forhindrer overførsel af silikone forurenende stoffer til metaldele før maling
  • De Oeko-Tex certificering garanterer, at handsken ikke indeholder skadelige stoffer som DMF eller andre kemikalier
  • Glasfiberfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitril
Farve Blå, Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitril
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 9
EN388 Standard EN 388:4X42C
Handske manchet farve Brun
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon, HPPE, Basalt, Polyester, Spandex
Model- 11561090
Punkteringsvurdering ASTM F2878 NIVEAU 4
Serie HyFlex™ 11-561
Tommelfinger stil Keystone
Længde (engelsk) 8,2 tommer
Længde (metrisk) 21 cm