Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-561 Skærebeskyttelseshandsker, palmebelagte
Beskrivelse
- De INTERCEPT™ garn giver høj skærebeskyttelse, samtidig med at det giver fingerfærdighed og komfort
- Håndfladebelægningsdesignet forbedrer grebet, forlænger handskens levetid under slibende forhold og tillader hånden at ånde
- Handsken er silikonefri, hvilket forhindrer overførsel af silikone forurenende stoffer til metaldele før maling
- De Oeko-Tex certificering garanterer, at handsken ikke indeholder skadelige stoffer som DMF eller andre kemikalier
- Glasfiberfri
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Kategori II |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå, Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A3 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nylon, HPPE, Spandex, Polyester, Nitril |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Vis mere |