Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-528 skærefast polyester Spandex Handsker med Intercept Technology™
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Glasfri intercept liner giver øget skærebeskyttelse
- Forbedret fleksibilitet for bevægelsesområde og taktilitet ved håndtering af små dele
- Gribeydelse til sikker håndtering i tørre til lette olieholdige applikationer
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- NBR Skumbelægning giver ANSI 4 Slidstyrke
- DMF-fri
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Blå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 9 |
| Vis mere |