Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-528 skærefast polyester Spandex Handsker med Intercept Technology™
Glasfri intercept liner er hudvenlig og giver ANSI A2 skærebeskyttelse. NBR-skumbelægning forbedrer grebet i tørre eller lette olieapplikationer.
Brand: Ansell 11528080
885.47 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Glasfri intercept liner giver øget skærebeskyttelse
- Forbedret fleksibilitet for bevægelsesområde og taktilitet ved håndtering af små dele
- Gribeydelse til sikker håndtering i tørre til lette olieholdige applikationer
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- NBR Skumbelægning giver ANSI 4 Slidstyrke
- DMF-fri
Tekniske data
ANSI 4 | |
Nitril | |
ANSI A2 | |
Nej | |
Mekaniske beskyttelseshandsker | |
3X32B | |
Unisex | |
11-528 |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel | |
Blå | |
Bestemt | |
Opsnappe teknologigarn | |
8 | |
Bilmontering, metalfremstilling, minedrift og transport | |
Strikke | |
18 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell HyFlex™ 11-528 skærefast polyester Spandex Handsker med Intercept Technology™ > 8
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion