Få mere at vide
Ansell Edmont™ Hyflex™ 11-518 Series Ultra Light Duty Polyurethan Handsker
Artikelnummer. 12618665 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse: 7
Artikelnummer.
12618665 Størrelse: 7
1 options
Artikelnummer. 12618665 Leverandør Ansell Edmont™ Leverandørnr. 11518070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1742.50 DKK
    1126.27 DKK / 12 par
    Spare 616.23 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skræddersyet til håndpasform, skaber følelsen af bar-hånd komfort. Ansell Edmont™ Hyflex™ 11-518 Series Ultra Light Duty Polyurethan Handsker er ultralette, slidbestandige handsker.
  • Industrielle handsker
  • Beskytter arbejdere med denne første virkelig letvægtshandske med EN niveau 3 skærebeskyttelse
  • Blødt ultralet sømløs foring ånder for at holde hænderne kølige og tørre og giver øget fleksibilitet
  • God fingerspidsfølsomhed med overlegen komfort
  • Dyneema™ Diamond Technology fiber tynd PU-belægning giver uovertruffen fingerfærdighed og taktilitet til applikationer med skærerisiko
Ansøgninger :
  • Påføring af finish på materialer, produkter
  • Forsamling& inspektion af komponenter
  • Levering af dele til produktionslinje
  • Afsluttende samling
  • Håndtering af indgående varer
  • Åbning af ovne dræner pumper, ventiler eller ledninger og krakkere BTX behandle
  • Plukning, fastgørelse af komponenter
  • Presse sprøjtestøbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2006
Konstruktion Strik
Oversigt Måler: 18
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Blå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Polyurethan
Produkttype Industrielle handsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon - Spandex - Dyneema™ Diamantteknologi
Emballagetype 12 par i en pose, 12 poser i en karton
Serie 11-518
Længde (metrisk) 210 til 265 mm