Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-515 Hi-Vis skærebestandige nitrilhandsker med intercept Technology™ Konstruktion
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Handsker kombinerer komfort og holdbarhed med ANSI Niveau 5 Cut Performance
- Ergonomisk designet med hi-vis farver for bedre at beskytte brugere i miljøer med svagt lys
- Intercept™ er en specialiseret strikketeknologi, der blander konstruerede, syntetiske og naturlige fibre til højtydende garn
- Forlænget manchet giver ekstra skærebeskyttelse i det meget følsomme håndledsområde
- Skumnitrilformulering giver længere slid for øget holdbarhed
- Forbedrer greb og taktilitet i let olie eller tørre miljøer for at sikre grebet ved håndtering af skarpe genstande og knive
- Giver medarbejdere evnen til at udføre sikkert og effektivt
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Orange |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A5 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Opsnappe teknologigarn |
| Produkttype | Cut-resistant Gloves |
| Størrelse | 6 |
| Vis mere |