Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-500 Medium-Duty Industrihandsker
Artikelnummer. 11756414 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 11756414
Brand: Ansell 11500080
Industrielle handsker giver komfort og et sikkert greb. Ideel til tørre eller let oliepåføringer, hvor arbejdere har brug for let skærebeskyttelse.
  • Ideal for assembly and maintenance operations involving handling of sharp-edged and pointed tools and materials
  • Cut-resistant stretch Kevlar™ liner provides comfortable fit and protection from nuisance nicks and abrasion
  • Black foam nitrile coating on palm and fingertips channels oil away from glove surface
  • Extended cuff for extra cut protection around wrist
  • Yellow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Konstruktion Knit
Belægningsmateriale Nitrile Foam
Farve Black, Yellow
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Latex fri Yes
Produkttype Cut-resistant Gloves
Størrelse 8
EN388 Standard EN 388:3231B, EN 388:3231
Til brug med (applikation) Automotive, machinery and equipment, metal fabrication
Handske manchet stil Knit
Liner materiale Nylon, Lycra™, Aramid Fiber
Model- 11-500 8 205576
Serie HyFlex™ 11-500
Længde (engelsk) 7.8 in.
Længde (metrisk) 19.8 cm