Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-500 Medium-Duty Industrihandsker
Artikelnummer. 11746414 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
Pakningsstørrelse:
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11746414 7 12 par
11756414 8 12 par
11766414 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11746414 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11500070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    774.78 DKK / 12 par
    Spare 395.22 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Industrielle handsker giver komfort og et sikkert greb. Ideel til tørre eller let oliepåføringer, hvor arbejdere har brug for let skærebeskyttelse.
  • Ideel til montage- og vedligeholdelsesoperationer, der involverer håndtering af skarpkantede og spidse værktøjer og materialer
  • Skærbestandigt stræk Kevlar™ liner giver behagelig pasform og beskyttelse mod generende hak og slid
  • Sort skumnitrilbelægning på håndfladen og fingerspidserne leder olie væk fra handskens overflade
  • Forlænget manchet for ekstra skærebeskyttelse omkring håndleddet
  • Gul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Strikke
Manchet materiale Nitril
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Sort, Gul
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Latex fri Ja
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard EN 388:3231B, EN 388:3231
Til brug med (applikation) Automotive, maskiner og udstyr, metalfremstilling
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Nylon, Lycra™ , Aramidfiber
Serie HyFlex™ 11-500
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 19.8 cm