Få mere at vide
Ansell™ Hyflex™ 11-427 Series Medium Duty 3/4 dyppet nitril polyurethan handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Mekaniske beskyttelseshandsker
- Sømløs strikket handske, tykkelse 13
- Palm fit belægning
- Vandbaseret proces miljøvenlig innovativ belægning
- Silikonefri
- God slid- og skærebestandighed
- Varmebestandig op til 100 °C
- Tilbyder en indikatorknap (orange), som tilhører en række farvekoder svarende til et snitniveau: 1 (grøn), 3 (orange), 5 (rød)
Ansøgninger :
- Luftfart
- Samling af metaldele og komponenter
- Montering af hårde hvidevarer
- Efterbehandling
- Fremstilling af glas
- Skæring af små tørre eller let olierede dele
- Opretholdelse
- Indsprøjtning og støbning af plast
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2006, EN 407:2004 |
| Accelerator gratis | Yes |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grå, Lyse Gul |
| Engangs | Reusable |
| Udvendig finish | No Texture |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitril |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Produkttype | Nitrile Gloves |
| Vis mere |