Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-425 Series Grå og Hvid Polyethylen Medium Weight Handsker
Artikelnummer. 15346494 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15346494 10 12 par
15356494 11 12 par
15316494 7 12 par
15336494 9 12 par
15326494 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15346494 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11425100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2311.40 DKK
    1461.47 DKK / 12 par
    Spare 849.93 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Rød indikatormærkat angiver højeste skæreniveaubeskyttelse. Fremragende slidstyrke. Vandbaseret proces miljøvenlig innovativ belægning.
  • Følsom grå vandbaseret blanding af syntetisk sammensat palmepasning
  • Silikonefri
  • Strikket konstruktion
  • Sømløs liner med INTERCEPT™ teknologi garn
  • Vandbaseret polyurethan og nitril belægning
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyethylen
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI II EN 388 : 4543, ANSI
Manchet materiale Polyethylen
Belægningsmateriale Nitril
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Hånd Specifikt
Latex fri Ja
Materiale Polyamid, Glasfiber, HPPE, Polyurethan, Nitril
Produkttype Mellemvægtige handsker
Størrelse 10
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Techcor™
Foring Lined
Palm Type Belagt-palme
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Fremragende slidstyrke