Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-423 11-427 (f.eks Puretough™ P3000 Tropique)
Shop alle Ansell produkter
:
Størrelse: 10
Beskrivelse
- Sømløs strikket handske, tykkelse 13.
- Palm fit belægning.
Vandbaseret proces miljøvenlig innovativ belægning. - Silikonefri.
- God slid- og skærebestandighed.
- Varmebestandig op til 100 °C.
- Denne handske har en indikatorknap (orange), som hører til en række farvekoder svarende til et snitniveau: 1 (grøn), 3 (orange), 5 (rød).
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | INTERCEPT™ teknologi garn |
| Certificeringer/compliance | EN388:2016/4X32B, EN407/X1XXXX |
| Klassifikation | Kategori III |
| Rengøringsprocedure | Vasketemperatur 40° C |
| Belagt område | Håndflade |
| Manchet materiale | Sømløs liner med INTERCEPT™ teknologi garn |
| Klip stil | Strikhåndled |
| Oversigt | Fremragende komfort og fingerfærdighed. Fnugfri handske |
| Belægningsmateriale | Kloropren |
| Farve | Grå, Gul |
| Vis mere |