missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell Edmont™ HyFlex™ Lightweight Polyurethane Gloves
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Seamless construction
- Abrasion resistance
- Knitted construction
- Nylon liner
- Water-based polyurethane and nitrile coating
- 3/4-Dipped finish
- Knitwrist cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Polyurethane |
| Certificeringer/compliance | CE Mark, EN 388 : 4134 |
| Manchet materiale | Polyurethane |
| Belægningsmateriale | Polyurethane |
| Produkttype | Lightweight Gloves |
| Størrelse | 9 |
| Stil | 11-402 |
| Handske manchet stil | Elasticated |
| Foring | Nylon |
| Palm Type | 3/4 Dipped palm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion