Få mere at vide
Ansell Edmont™ HyFlex™ Lightweight Polyurethane Gloves
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Seamless construction
- Abrasion resistance
- Knitted construction
- Nylon liner
- Water-based polyurethane and nitrile coating
- 3/4-Dipped finish
- Knitwrist cuff
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Polyurethane |
| Certificeringer/compliance | CE Mark, EN 388 : 4134 |
| Manchet materiale | Polyurethane |
| Belægningsmateriale | Polyurethane |
| Produkttype | Lightweight Gloves |
| Størrelse | 11 |
| Stil | 11-402 |
| Handske manchet stil | Elasticated |
| Foring | Nylon |
| Palm Type | 3/4 Dipped palm |
| Vis mere |