Få mere at vide
Ansell Edmont™ HyFlex™ Lightweight Polyurethane Gloves
Artikelnummer. 11731703 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 11731703
Brand: Ansell Edmont™ 11402_10
Water-based polyurethane increases dexterity and comfort.
  • Seamless construction
  • Abrasion resistance
  • Knitted construction
  • Nylon liner
  • Water-based polyurethane and nitrile coating
  • 3/4-Dipped finish
  • Knitwrist cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Polyurethane
Certificeringer/compliance CE Mark, EN 388 : 4134
Manchet materiale Polyurethane
Belægningsmateriale Polyurethane
Produkttype Lightweight Gloves
Størrelse 10
Stil 11-402
Handske manchet stil Elasticated
Foring Nylon
Palm Type 3/4 Dipped palm
Mængde 144 Pairs
Modstandsdygtig overfor Abrasions
Serie 11-402