Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Produkttype:
Lette mekaniske beskyttelseshandsker
Mekaniske beskyttelseshandsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Handske strikket med en sømløs non-stop proces.
- Tekstilfor af polyamidtråd med høj elasticitet.
- Elastisk strik.
- Ambidextrous form fordobler handskens levetid ved at muliggøre brugen af begge sider.
- Fremragende tilpasningsevne på grund af dens udvidelsesmuligheder.
- Handske med lav fnug.
- Fremragende komfort og fingerfærdighed
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Materiale bagpå | Nylon |
| Kloreret | Nej |
| Klassifikation | Kategori I |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Manchet materiale | Nylon |
| Oversigt | Komfort og produktbeskyttelse |
| Belægningsmateriale | Ubelagt |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |