Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex Monysoft 1)
Artikelnummer. 15888737 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Produkttype:
Lette mekaniske beskyttelseshandsker
Mekaniske beskyttelseshandsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 15888737
Brand: Ansell™ 11300070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komfort og produktbeskyttelse
  • Handske strikket med en sømløs non-stop proces.
  • Tekstilfor af polyamidtråd med høj elasticitet.
  • Elastisk strik.
  • Ambidextrous form fordobler handskens levetid ved at muliggøre brugen af begge sider.
  • Fremragende tilpasningsevne på grund af dens udvidelsesmuligheder.
  • Handske med lav fnug.
  • Fremragende komfort og fingerfærdighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Materiale bagpå Nylon
Kloreret Nej
Klassifikation Kategori I
Konstruktion Sømløs strik
Manchet materiale Nylon
Oversigt Komfort og produktbeskyttelse
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Grad Industriel kvalitet
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale Nylon
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Lette mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 7
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mekanisk beskyttelse
Køn Unisex
Handske manchet farve Hvid
Handske manchet stil Strikke
Greb design Glat
Hem farve Brun
Liner materiale Nylon
Foring Strikfor
Model- 11-300
Emballagetype Polybag/papkasse
Serie Hyflex 11 serie
Dimensioner (L x B) 251 x 80 mm
Længde (engelsk) 251 mm
Vægt (metrisk) 9 g