Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-290 High Cut Compression Sleeve
Artikelnummer. 17816698
Skift visning
Størrelse:
Brede
Smal
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17816698 Brede
17806698 Smal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17816698 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11290180W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5873.20 DKK
    3723.56 DKK / Pakke med 30
    Spare 2149.64 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
De HyFlex™ 11-290 High Cut Compression Sleeve giver kontaktvarme og høj skærebeskyttelse, samtidig med at et behageligt ergonomisk design bevares.
  • Har ™ Intercept- teknologi for at give højere skærebeskyttelse (ANSI Skæreniveau A5/ISO skæreniveau E)
  • Giver kontaktvarmebeskyttelse (EN407 niveau 1)
  • Forbedrer armbevægelser, øger blodcirkulationen og stabiliserer armmuskler for at hjælpe med at forhindre skader (DIN SPEC 4868)
  • Ergonomisk design sikrer en perfekt pasform gennem hele arbejdsdagen
  • Integreret albuepude beskytter mod stød
  • Fås i to versioner: Bred& Smal
  • Glasfiberfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Brede
Konstruktion Strikket
Produkttype Skærebeskyttelseshylstre
Materiale Para-aramid, rustfrit stål, polyamid, Spandex
Farve Mørkeblå
Sterilitet Ikke steril
Engangs Genanvendelig
Lukketype Elastiske ender
Sømtype Sømløst
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A5
Manchet stil Strikke
Rengøringsprocedure Vasketemperatur 104 °F (40 °C)
Latex fri Ja
Model- 11-290
Certificeringer/compliance ANSI CUT A5, ANSI ABR 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO Skæreniveau E, EN407 Niveau 1, DIN SPEC 4868
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45 cm
nr. pr. sag 30