Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Ærmer
Artikelnummer. 17677455
Skift visning
Størrelse:
Brede
Smal
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17677455 Brede
17627455 Smal
17637455 Brede
17647455 Smal
17657455 Brede
17667455 Smal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17677455 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 11280180W
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Ansell™ HyFlex™ 11-280 ærmer har et sømløst design og muligheder for længder og bredder for at sikre en fremragende pasform til komfort hele dagen
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology giver klassens bedste skærebeskyttelse og en blød og kølig følelse til arbejderen
  • Udviklet til at udføre i kombination med evt HyFlex™ skærebestandig handske
  • Fås i tre versioner: Extra Wide, Wide, Narrow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Brede
Konstruktion Strikket
Produkttype Ærme
Materiale HPPE garn
Farve Grå
Sterilitet Ikke steril
Stil Ambidextrøs
Engangs Genanvendelig
Lukketype Elastik overdel med strik manchet
Sømtype Sømløst
Latex fri Ja
Model- HyFlex ™11-280
Til brug med (applikation) Glas reparation og udskiftning; Håndtering af metalplader og paneler
Certificeringer/compliance REACH-kompatibel
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN420:2003 + A1:2009; Kategori ll
Længde (metrisk) 45 cm