Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-200 Hi-Vis skærefast ærme med Velcro™ Lukning
Artikelnummer. 16865180
Skift visning
Længde (engelsk):
19 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
16865180 19 tommer
1 options
Artikelnummer. 16865180 Leverandør Ansell Leverandørnr. 11202000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Generøs størrelse i armen reducerer sved og irritation, samtidig med at den giver mulighed for bevægelsesfrihed, så arbejderne kan udføre farlige opgaver uden begrænsninger.
  • Generøs plads i armområdet reducerer sved og irritation
  • Anatomisk design med justerbart underarmsområde giver bevægelsesfrihed
  • Øger produktiviteten ved at tillade arbejdere at udføre deres opgaver uden begrænsninger
  • Forbedrer sikkerheden i områder med lavt lys med høj synlighedsfarve
  • Giver EN Level 5 Cut Performance (ANSI A3) og niveau 1 termisk beskyttelse (EN407)
  • Ergonomisk design og fastgørelsessystem øger medarbejdernes accept, hvilket fører til færre ulykker og skader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Produkttype Skærebestandig ærme
Materiale Nylon
Farve Hi-vis gul
Sterilitet Ikke-steril
Stil Standardhylster
Engangs Genanvendelig
Lukketype Velcro Rem
Sømtype Forstærket
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Manchet stil Strik uden tommelfingeråbning
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel
Længde (engelsk) 19 tommer
Længde (metrisk) 475 mm