Få mere at vide
Ansell HyFlex™ 11-135 Sømløse antistatiske polyamidhandsker med coatede fingerspidser
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Handsker strikkes ved hjælp af en sømløs, non-stop proces
- Tekstilforing lavet af højstyrke polyamid kontinuerlig tråd, der inkluderer kobber
- Sømløse, fine sømme forbedrer brugerkomforten
- Strækbar polyurethanbelægning på fingerspidserne for greb
- Antistatiske egenskaber giver brugeren håndbeskyttelse mod elektrostatisk udladning
- Lav fnug til renrumsapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Udvendig finish | No Texture |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Polyamid |
| Produkttype | Antistatiske handsker |
| Størrelse | 6 |
| EN388 Standard | 113XA |
| Vis mere |